(S)-(+)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Fournisseur: Cayman Chemical
10004207-100 10004207-500
CAYM10004207-100EA 167 EUR InStock
CAYM10004207-100 CAYM10004207-500
(S)-(+)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
(S)-(+)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Formule: C₁₅H₁₃FO₂
MW: 244,260 g/mol
Numéro MDL: MFCD00866152
Numéro CAS: 51543-39-6
EINECS: 257-263-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité