Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(+)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid

Fournisseur: Molekula

MOLEM74141640EA 0 EUR InStock
MOLEM74141640
(S)-(+)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
(S)-(+)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid


Formule: C₁₅H₁₃FO₂
MW: 244,260 g/mol
Numéro MDL: MFCD00866152
Numéro CAS: 51543-39-6
EINECS: 257-263-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité