Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid, Calbiochem®

Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: FrobenAnsaidAntadysFlurbiprofen

M-Clarity™ quality level = MQ200

344079-100EA 98.7 EUR InStock
344079-100
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid, Calbiochem®
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid


Formule: C₁₅H₁₃FO₂
MW: 244,265 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079303
Numéro CAS: 5104-49-4
EINECS: 225-827-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité