2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: Ansaid, 2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoic acid, Flurbiprofen, Froben, Antadys
70250-1 70250-5 70250-10 70250-25
CAYM70250-1EA 55.5 EUR InStock
CAYM70250-1 CAYM70250-5 CAYM70250-10 CAYM70250-25
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Formule: C₁₅H₁₃FO₂
MW: 244,265 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079303
Numéro CAS: 5104-49-4
EINECS: 225-827-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité