2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ansaid, 2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoic acid, Flurbiprofen, Froben, Antadys
F0371-25G F0371-5G
TCIAF0371-25GEA 264 EUR InStock
TCIAF0371-25G TCIAF0371-5G
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Formule: C₁₅H₁₃FO₂
MW: 244,265 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079303
Numéro CAS: 5104-49-4
EINECS: 225-827-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04199
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e95cf4bcaf6d3a3f65d50a46353394e13eeae36&vid=2e95cf4bcaf6d3a3f65d50a46353394e13eeae36&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 116.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité