3-(Boc-amino)-3-(2-fluorophenyl)propionic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L19804.03EA 160 EUR InStock
L19804.03 L19804.MD
3-(Boc-amino)-3-(2-fluorophenyl)propionic acid ≥98%
3-(Boc-amino)-3-(2-fluorophenyl)propionic acid
Formule: C₁₄H₁₈FNO₄
MW: 283,30 g/mol
Point de fusion: 142…144 °C
Numéro MDL: MFCD02090698
Numéro CAS: 284493-56-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité