3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L19806.MDEA 55.2 EUR InStock
L19806.MD L19806.03
3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid ≥98%
3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Formule: C₁₄H₁₈FNO₄
MW: 283,30 g/mol
Point de fusion: 152…154 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD02090715
Numéro CAS: 284493-72-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité