3-(Boc-amino)phenylboronic acid pinacol ester
Synonyms: tert-Butyl (3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)carbamate, 3-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester
010780-5G 010780-1G
FLUO010780-5GEA 0 EUR InStock
FLUO010780-5G FLUO010780-1G
3-(Boc-amino)phenylboronic acid pinacol ester
3-(Boc-amino)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₇H₂₆BNO₄
MW: 319,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD03789256
Numéro CAS: 330793-09-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité