3-(Boc-amino)phenylboronic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27258.03EA 85.1 EUR InStock
H27258.03 H27258.06
3-(Boc-amino)phenylboronic acid 95%
3-(Boc-amino)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₆BNO₄
MW: 237,06 g/mol
Point de fusion: ∼ 155 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411945
Numéro CAS: 380430-68-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité