3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid ≥90%, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H28378.06EA 213 EUR InStock
H28378.06 H28378.03
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid ≥90%, tech.
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid
Formule: C₁₂H₂₁BO₃Si
MW: 252,19 g/mol
Point de fusion: 86…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03701505
Numéro CAS: 261621-12-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité