4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B25670.06EA 51.4 EUR InStock
B25670.06 B25670.14
4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate 96%
4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate
Formule: C₆H₄BBrF₄N₂
MW: 270,83 g/mol
Point de fusion: ∼ 135 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD00011894
Numéro CAS: 673-40-5
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité