4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAB3114-5GEA 107 EUR InStock
TCIAB3114-5G
4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate
Formule: C₆H₄BBrF₄N₂
MW: 270,83 g/mol
Point de fusion: 133°C
Numéro MDL: MFCD00011894
Numéro CAS: 673-40-5
EINECS: 211-608-2
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/54/28934554.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité