4-Bromo-N,N-diphenylaniline 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Bromophenyl)diphenylamine, 4-Bromotriphenylamine
H60328.06 H60328.14
H60328.06EA 92.4 EUR InStock
H60328.06 H60328.14
4-Bromo-N,N-diphenylaniline 99%
4-Bromo-N,N-diphenylaniline
Formule: C₁₈H₁₄BrN
MW: 324,21 g/mol
Point de fusion: 108…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01851266
Numéro CAS: 36809-26-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité