4-Bromo-N,N-diphenylaniline ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-Bromophenyl)diphenylamine, 4-Bromotriphenylamine
B2633-25G B2633-5G
TCIAB2633-25GEA 192 EUR InStock
TCIAB2633-25G TCIAB2633-5G
4-Bromo-N,N-diphenylaniline ≥97.0% (par GC)
4-Bromo-N,N-diphenylaniline
Formule: C₁₈H₁₄BrN
MW: 324,21 g/mol
Point d'ébullition: 185°C
Numéro MDL: MFCD01851266
Numéro CAS: 36809-26-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8e2b70ad0d8fa8ca40243c8df2639492a455d31&vid=d8e2b70ad0d8fa8ca40243c8df2639492a455d31&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité