4-(Dimethylamino)-2-methoxybenzaldehyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B23598.03 B23598.06
B23598.03EA 46.5 EUR InStock
B23598.03 B23598.06
4-(Dimethylamino)-2-methoxybenzaldehyde 98%
4-(Dimethylamino)-2-methoxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 84562-48-1 Molecular Formula: C10H13NO2 Formula Weight: 179.22 Melting Point: 58-60° Beilstein Reference: 2719181
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Point de fusion: 58…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151814
Numéro CAS: 84562-48-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité