5-Chlorosalicylamide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chloro-2-hydroxybenzamide
L17897.14 L17897.06
L17897.14EA 78.7 EUR InStock
L17897.14 L17897.06
5-Chlorosalicylamide ≥97%
5-Chlorosalicylamide
Purity: 97% CAS No.: 7120-43-6 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Melting Point: 223-226° Beilstein Reference: 743348
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Point de fusion: 223…226 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007980
Numéro CAS: 7120-43-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité