5-Chlorosalicylamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Chloro-2-hydroxybenzamide
C0787-25G C0787-5G
TCIAC0787-25GEA 494 EUR InStock
TCIAC0787-25G TCIAC0787-5G
5-Chlorosalicylamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Chlorosalicylamide
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007980
Numéro CAS: 7120-43-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1241c0ed5ee92650fc769755f75c0ac4c2d8767&vid=f1241c0ed5ee92650fc769755f75c0ac4c2d8767&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 233.0 to 237.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité