2-Amino-5-chlorobenzenesulphonic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25738.06 B25738.14
B25738.06EA 72.6 EUR InStock
B25738.06 B25738.14
2-Amino-5-chlorobenzenesulphonic acid ≥98%
2-Amino-5-chlorobenzenesulphonic acid
Purity: 98% CAS No.: 133-74-4 Molecular Formula: C6H6ClNO3S Formula Weight: 207.64 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00035776
Formule: C₆H₆ClNO₃S
MW: 207,64 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035776
Numéro CAS: 133-74-4
EINECS: 205-119-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité