Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium-2,4,5-trichlorobenzenesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAT0628-25GEA 148 EUR InStock
TCIAT0628-25G
Potassium-2,4,5-trichlorobenzenesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Potassium-2,4,5-trichlorobenzenesulphonate


Formule: C₆H₂Cl₃KO₃S
MW: 299,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD00024894
Numéro CAS: 62625-17-6
EINECS: 263-649-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/20/28994820.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité