3,5-Bis(4-aminophenoxy)benzoic acid ≥96.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2081-1G B2081-5G
TCIAB2081-1GEA 103 EUR InStock
TCIAB2081-1G TCIAB2081-5G
3,5-Bis(4-aminophenoxy)benzoic acid ≥96.0% (par HPLC)
3,5-Bis(4-aminophenoxy)benzoic acid
Formule: C₁₉H₁₆N₂O₄
MW: 336,340 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093443
Numéro CAS: 195189-45-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f25661403f9a0bfd98f76cda7427a85fae9ae679&vid=f25661403f9a0bfd98f76cda7427a85fae9ae679&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance powder to crystal White to Amber
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Solubility in Acetone almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité