2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B23698.18EA 129 EUR InStock
B23698.18 B23698.09
2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid ≥97%
2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
Formule: C₈H₉NO₅S
MW: 232,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129997
Numéro CAS: 22117-85-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité