4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
405060250 405060050
ACRO405060250EA 263 EUR InStock
ACRO405060250 ACRO405060050
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid 96%
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid
Formule: C₇H₅ClO₄S
Point de fusion: 230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007448
Numéro CAS: 10130-89-9
EINECS: 233-367-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥95 %
Color scale ≤10 APHA
Free amine ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité