4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A17337.03 A17337.06 A17337.14
A17337.03EA 26.8 EUR InStock
A17337.03 A17337.06 A17337.14
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid 96%
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid
Purity: 96% CAS No.: 10130-89-9 Molecular Formula: C7H5ClO4S Formula Weight: 220.63 Odour: Acrid Melting Point: 228-232° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007448
Formule: C₇H₅ClO₄S
MW: 220,63 g/mol
Point de fusion: 228…232 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007448
Numéro CAS: 10130-89-9
EINECS: 233-367-2
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité