3-Sulphobenzoic acid disodium salt monohydrate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B24154.22EA 55.2 EUR InStock
B24154.22
3-Sulphobenzoic acid disodium salt monohydrate ≥97%
3-Sulphobenzoic acid disodium salt monohydrate
Formule: C₇H₄Na₂O₅S·1H₂O
MW: 264,17 g/mol (246,15 anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149379
Numéro CAS: 14995-40-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité