Acide 3-sulfobenzoïque sel monosodique ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
S0126-25G S0126-500G
TCIAS0126-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAS0126-25G TCIAS0126-500G
Acide 3-sulfobenzoïque sel monosodique ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-sulfobenzoïque sel monosodique
Formule: C₇H₅NaO₅S
Numéro MDL: MFCD00066378
Numéro CAS: 17625-03-5
EINECS: 241-602-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21c87a6eca439d0c2256e7513a5435fe83b4420a&vid=21c87a6eca439d0c2256e7513a5435fe83b4420a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité