4-Sulphobenzoic acid monopotassium salt
Fournisseur: Molekula
MOLE65542831-100GEA 0 EUR InStock
MOLE65542831-100G
4-Sulphobenzoic acid monopotassium salt
4-Sulphobenzoic acid monopotassium salt
Formule: C₇H₅KO₅S
MW: 240,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007509
Numéro CAS: 5399-63-3
EINECS: 226-435-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité