2-Sulphobenzoic acid monoammonium salt
Synonyms: 2-sulphobenzoic acid ammonium salt
001259-250G 001259-50G
FLUO001259-250GEA 0 EUR InStock
FLUO001259-250G FLUO001259-50G
2-Sulphobenzoic acid monoammonium salt
2-Sulphobenzoic acid monoammonium salt
Formule: C₇H₉NO₅S
Numéro MDL: MFCD00040590
Numéro CAS: 6939-89-5
EINECS: 230-077-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité