2-Sulphobenzoic acid monoammonium salt pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.21600.0025EA 38.3 EUR InStock
8.21600.9999 8.21600.0025
2-Sulphobenzoic acid monoammonium salt pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Sulphobenzoic acid monoammonium salt
Formule: C₇H₉NO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040590
Numéro CAS: 6939-89-5
EINECS: 230-077-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 274 - 277 °C
Molar Mass 219.22 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité