2-Sulphobenzoic acid monoammonium salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
S0125-25G S0125-100G
TCIAS0125-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAS0125-25G TCIAS0125-100G
2-Sulphobenzoic acid monoammonium salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Sulphobenzoic acid monoammonium salt
Formule: C₇H₉NO₅S
Numéro MDL: MFCD00040590
Numéro CAS: 6939-89-5
EINECS: 230-077-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=474e6f87a147e0e841d378a032c784320603862c&vid=474e6f87a147e0e841d378a032c784320603862c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité