4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
004025-1G 004025-5G
FLUO004025-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004025-1G FLUO004025-5G
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₅F₃N₂O
MW: 202,1300 g/mol
Numéro MDL: MFCD00204177
Numéro CAS: 175278-23-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité