N-Boc-4-iodoaniline
Synonyms: tert-Butyl (4-iodophenyl)carbamate
010776-25G 010776-5G
FLUO010776-25GEA 0 EUR InStock
FLUO010776-25G FLUO010776-5G
N-Boc-4-iodoaniline
N-Boc-4-iodoaniline
Formule: C₁₁H₁₄INO₂
MW: 319,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD03490497
Numéro CAS: 159217-89-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité