4,4'-Diaminoazobenzene 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO401580250EA 892 EUR InStock
ACRO401580250 ACRO401580050
4,4'-Diaminoazobenzene 95%
4,4'-Diaminoazobenzene
Formule: C₁₂H₁₂N₄
MW: 212,26 g/mol
Point de fusion: 245 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041892
Numéro CAS: 538-41-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité