4-Methoxyazobenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP0142-25GEA 501 EUR InStock
TCIAP0142-25G
4-Methoxyazobenzene ≥98.0% (par GC)
4-Methoxyazobenzene
Formule: C₁₃H₁₂N₂O
MW: 212,2472 g/mol
Point d'ébullition: 340°C
Numéro MDL: MFCD00039804
Numéro CAS: 2396-60-3
EINECS: 219-250-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/56/28990856.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité