4,4'-Diethoxyazobenzene ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B20839.03 B20839.06
B20839.03EA 28 EUR InStock
B20839.03 B20839.06
4,4'-Diethoxyazobenzene ≥97%
4,4'-Diethoxyazobenzene
Purity: 97% CAS No.: 588-52-3 Molecular Formula: C16H18N2O2 Formula Weight: 270.33 MDL No.: MFCD00053756
Formule: C₁₆H₁₈N₂O₂
MW: 270,33 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053756
Numéro CAS: 588-52-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité