2-Aminophenol-4-sulphonamide ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Amino-4-hydroxybenzenesulphonamide
A1031-25G A1031-500G
TCIAA1031-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAA1031-25G TCIAA1031-500G
2-Aminophenol-4-sulphonamide ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Aminophenol-4-sulphonamide
Formule: C₆H₈N₂O₃S
MW: 188,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035782
Numéro CAS: 98-32-8
EINECS: 202-657-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0534a6cc6d3fe1bf39a9f51effeceaaf5d819ae1&vid=0534a6cc6d3fe1bf39a9f51effeceaaf5d819ae1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité