4-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B23202.22EA 533 EUR InStock
B23202.22 B23202.06 B23202.14
4-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride ≥99%
4-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride
Formule: C₇H₁₀ClNO₂S
MW: 207,67 g/mol
Point de fusion: 237…239 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216490
Numéro CAS: 177662-76-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité