2-(Phenylsulphonyl)aniline ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
A1857-25G A1857-500G
TCIAA1857-25GEA 96.8 EUR InStock
TCIAA1857-25G TCIAA1857-500G
2-(Phenylsulphonyl)aniline ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2-(Phenylsulphonyl)aniline
Formule: C₁₂H₁₁NO₂S
MW: 233,2862 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007706
Numéro CAS: 4273-98-7
EINECS: 224-271-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb1dcb15b6ea8c93d1a964099dcc9fd74fb727f4&vid=eb1dcb15b6ea8c93d1a964099dcc9fd74fb727f4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité