4-(Phenylsulphonyl)aniline
019288-1G 019288-5G
FLUO019288-1GEA 0 EUR InStock
FLUO019288-1G FLUO019288-5G
4-(Phenylsulphonyl)aniline
4-(Phenylsulphonyl)aniline
Formule: C₁₂H₁₁NO₂S
MW: 233,2900 g/mol
Numéro MDL: MFCD00625703
Numéro CAS: 7019-01-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité