Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Bis(4-aminophenoxy)benzene ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAB1680-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAB1680-25G
1,3-Bis(4-aminophenoxy)benzene ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,3-Bis(4-aminophenoxy)benzene


Formule: C₁₈H₁₆N₂O₂
MW: 292,3300 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039154
Numéro CAS: 2479-46-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/34/36/28933436.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
Solubility in Acetonitrile very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité