1,4-Bis(4-aminophenoxy)benzene ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB1243-5GEA 30.8 EUR InStock
TCIAB1243-5G TCIAB1243-25G
1,4-Bis(4-aminophenoxy)benzene ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,4-Bis(4-aminophenoxy)benzene
Formule: C₁₈H₁₆N₂O₂
MW: 292,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039153
Numéro CAS: 3491-12-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/76/28933076.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité