Sodium-p-nitrophenoxide dihydrate
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15594400EA 98.6 EUR InStock
EHERC15594400
Sodium-p-nitrophenoxide dihydrate
Sodium-p-nitrophenoxide dihydrate
Formule: C₆H₄NNaO₃·2H₂O
Numéro MDL: MFCD00150721
Numéro CAS: 66924-59-2
EINECS: 212-536-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité