2-Nitrobenzenesulphenyl chloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
161330100 161330500
ACRO161330100EA 55.9 EUR InStock
ACRO161330100 ACRO161330500
2-Nitrobenzenesulphenyl chloride 98%
2-Nitrobenzenesulphenyl chloride
Formule: C₆H₄ClNO₂S
MW: 189,62 g/mol
Point de fusion: 70…75 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007128
Numéro CAS: 7669-54-7
EINECS: 231-644-2
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to golden Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 75 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité