2-Nitrobenzenesulphenyl chloride ≥95.0% (par GC, analyse par titration) agent N-protecteur, pour la recherche sur les peptides
Fournisseur: TCI
Danger
N0363-100G N0363-25G
TCIAN0363-100GEA 317 EUR InStock
TCIAN0363-100G TCIAN0363-25G
2-Nitrobenzenesulphenyl chloride ≥95.0% (par GC, analyse par titration) agent N-protecteur, pour la recherche sur les peptides
2-Nitrobenzenesulphenyl chloride
Formule: C₆H₄ClNO₂S
MW: 189,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007128
Numéro CAS: 7669-54-7
EINECS: 231-644-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e32f51a2f014cbc562de8827d883c94ac57bf11&vid=50188c994322cee62f7c88438b137f07e82eaad2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 74.0 to 77.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité