1,2,4,5-Tetrakis(tert-butylthio)benzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT2217-1GEA 153 EUR InStock
TCIAT2217-1G
1,2,4,5-Tetrakis(tert-butylthio)benzene ≥98.0% (par GC)
1,2,4,5-Tetrakis(tert-butylthio)benzene
Formule: C₂₂H₃₈S₄
MW: 430,8000 g/mol
Numéro MDL: MFCD08276431
Numéro CAS: 447463-65-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/35/28996035.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité