(1H-Imidazol-4-yl)methanol hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH0414-1GEA 302 EUR InStock
TCIAH0414-1G
(1H-Imidazol-4-yl)methanol hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(1H-Imidazol-4-yl)methanol hydrochloride
Formule: C₄H₇ClN₂O
MW: 134,57 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012697
Numéro CAS: 32673-41-9
EINECS: 251-150-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/35/28970435.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 112.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité