Thiomorpholine-1,1-dioxide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Thiomorpholine 1,1-dioxide
T2193-25G T2193-5G
TCIAT2193-25GEA 273 EUR InStock
TCIAT2193-25G TCIAT2193-5G
Thiomorpholine-1,1-dioxide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Thiomorpholine-1,1-dioxide
Formule: C₄H₉NO₂S
MW: 135,1848 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Numéro MDL: MFCD05861623
Numéro CAS: 39093-93-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed643803038fb4c951da2e601b0e8ccbe31f9f4e&vid=ed643803038fb4c951da2e601b0e8ccbe31f9f4e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 71.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité