6-(Chloromethyl)uracil ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC1057-5GEA 81.4 EUR InStock
TCIAC1057-5G TCIAC1057-25G
6-(Chloromethyl)uracil ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-(Chloromethyl)uracil
Formule: C₅H₅ClN₂O₂
MW: 160,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010095
Numéro CAS: 18592-13-7
EINECS: 242-431-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/18/28938318.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité