5-Acetyluracil ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
44378.03EA 90.3 EUR InStock
44378.03 44378.14 44378.06
5-Acetyluracil ≥98%
5-Acetyluracil
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151968
Numéro CAS: 6214-65-9
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité