4-Amino-4'-nitrostilbene-2,2'-disulphonic acid ≥80%, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
B21467.03EA 53.6 EUR InStock
B21467.03 B21467.06
4-Amino-4'-nitrostilbene-2,2'-disulphonic acid ≥80%, tech.
4-Amino-4'-nitrostilbene-2,2'-disulphonic acid
Formule: C₁₄H₁₂N₂O₈S₂
MW: 400,38 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035915
Numéro CAS: 119-72-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité