Coniferyl alcohol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-(3-Hydroxyprop-1-en-1-yl)-2-methoxyphenol
B24949.01 B24949.03 B24949.06
B24949.01EA 122 EUR InStock
B24949.01 B24949.03 B24949.06
Coniferyl alcohol ≥98%
Coniferyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 458-35-5 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 75-76° Boiling Point: 163-165°/3mm Beilstein Reference: 2048961 Merck Reference: 14,2504 MDL No.: MFCD00002922
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20 g/mol
Point d'ébullition: 163…165 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 75…76 °C
Numéro MDL: MFCD00002922
Numéro CAS: 458-35-5
EINECS: 207-277-9
Merck Index: 14,2504
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité